Learn More
Invitrogen™ Humanes NOD2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0306
Artikelnummer. 15246519
  • 183.00 CHF / 50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
NOD2 Synthetisches Peptid, PEP-0306, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem NOD2 überein. PEP-0306 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19991 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
64127
gereinigt
Human NOD2
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q9HC29
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
NOD2
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes NOD2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg