Learn More
Molecular Probes™ Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit
Human Neural Stem Cell Immunocytochemistry Kit
Marke: Molecular Probes™ A24354
Beschreibung
Das Molecular Probes™ Immunzytochemie-Kit für humane neuronale Stammzellen ermöglicht die komfortable bildbasierte Analyse von vier gängigen Markern humaner neuronaler Stammzellen (NSCs): Nestin, PAX6, SOX1 und SOX2. Dieses vollständige Immunzytochemie-Kit (ICC) enthält einen optimierten Satz primärer und sekundärer Antikörper, einen nuklearen DNA-Farbstoff und alle Puffer, die zum Abschluss des Färbeprotokolls erforderlich sind.Das Immunzytochemie-Kit für humane neuronale Stammzellen lässt sich problemlos für alle Kulturplatten-, Schalen- und Objektträgerformate skalieren und enthält ausreichend Reagenzien zum Einfärben von 20 Proben mit 50 μl Färbevolumen.
Expressionsnachweis von NSC-Markern
Die im Kit enthaltenen Antikörper wurden aufgrund ihrer hohen Leistung in der ICC-Analyse von NSCs sorgfältig ausgewählt. Diese Antikörper eignen sich gut für die Charakterisierung von NSCs, die mit Gibco™ PSC Neural Induction Medium erzeugt wurden.
Mehr Informationen pro Probe
Sparen Sie Zeit und wertvolle Proben. Die Antikörperkombinationen in diesem Kit wurden zur gleichzeitigen Beurteilung von zwei Markern (z. B. Nestin und SOX2 oder SOX1 und PAX6) sowie eine Einfärbung der nuklearen DNA entwickelt.
Erstellung schöner Multiplex-Bilder
Dank der leistungsstarken, hellen, photostabilen Alexa Fluor™ Farbstoffe ermöglicht das Kit die Erstellung schöner Multiplex-Bilder der NSC-Markerexpression mit herkömmlichen blauen, grünen und orangefarbenen/roten Filtern.
Zuverlässige Probenverarbeitung
Dank des optimierten Sets aus vorgefertigten Fixier-, Permeabilisierungs-, Blockier- und Waschpuffern können Sie sich auf die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen konzentrieren, anstatt Zeit mit der Vorbereitung von Reagenzien und Ermittlung der Kompatibilität zu verschwenden.
Spezifikation
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 | |
20 Tests | |
Enthält: |
|
Immunozytochemie-Kit |