Learn More
Gibco™ Human/Mouse FGF-8b Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 3335.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P37237, P55075 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Gen-ID (Entrez) | 14179, 2253 |
Molekulargewicht | 22.5 |
Name | Human/Mouse FGF-8 b |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17881043
|
Gibco™
100-25-100UG |
100 μg |
668.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17870803
|
Gibco™
100-25-1MG |
2 x 500 μg | N/A | ||||||
30089060
|
Gibco™
100-25-01M |
2 x 500 μg |
3335.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17800293
|
Gibco™
100-25-250UG |
250 μg |
1166.00 CHF
250 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17881053
|
Gibco™
100-25-25UG |
25 μg |
217.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17880023
|
Gibco™
100-25-500UG |
500 μg |
2000.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17820013
|
Gibco™
100-25-5UG |
5 μg |
89.25 CHF
5 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
FGF-8 (FGF-8b) is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8A, FGF-8B, FGF-8E and FGF-8F. The human and murine FGF-8A and B are identical, unlike human and mouse FGF-8E and F, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.Spezifikation
P37237, P55075 | |
14179, 2253 | |
Human/Mouse FGF-8 b | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Human, Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
22.5 | |
E. coli | |
RUO | |
FGF8 | |
Unconjugated | |
MQVTVQSSPN FTQHVREQSL VTDQLSRRLI RTYQLYSRTS GKHVQVLANK RINAMAEDGD PFAKLIVETD TFGSRVRVRG AETGLYICMN KKGKLIAKSN GKGKDCVFTE IVLENNYTAL QNAKYEGWYM AFTRKGRPRK GSKTRQHQRE VHFMKRLPRG HHTTEQSLRF EFLNYPPFTR SLRGSQRTWA PEPR | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |