Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-2), PMA-free
Wachstums-Supplement-2 für humane Melanozyten, PMA-frei (HMGS-2)
Marke:  Gibco™ S0165
200.45 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10584404
  • 218.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (100 x) Lösung zur Verwendung mit Medium 254 oder Medium 254CF für die Kultivierung von humanen epidermalen Melanozyten. Jede 5-ml-Flasche HMGS-2 enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für die Kultur von humanen epidermalen Melanozyten notwendig sind, und ist die korrekte Supplement-Menge für eine 500-ml-Flasche Medium.
Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit HMGS-2 supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:
  • Fötales Kälberserum (0,5 %)
  • Basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (3 ng/ml)
  • Rinderhypophysenextrakt (0,2 %)
  • Heparin (3 μg/ml)
  • Hydrocortison (0,18 μg/ml)
  • Rekombinanter humaner insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I (1 μg/ml)
  • Transferrin (5 μg/ml)
  • Endothelin-1 (10 nM)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -20 °C).
    100 X
    Steril
    5 mL
    Human
    Säugetierzellen
    Wachstumssupplement
    Cascade Biologics™
    Trockeneis
    Human
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2397417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS0165
    Chargennummer2397437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS0165
    Chargennummer2787931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberS0165
    Chargennummer2833383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberS0165
    Chargennummer2930988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberS0165
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
      Aktionscode24147
      Gültig bis zum2025-07-31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-2), PMA-free > 5 ml