Learn More
Invitrogen™ Human MDR1 Vesicles
Humane MDR1-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem MDR1-Transportprotein (P-Glykoprotein, ABCB1). Unsere humanen MDR1-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit MRD1 in In-vitro-Assays eingesetzt werden.
Marke:  Invitrogen™ GM0015
Artikelnummer. 10324440
  • 2255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Spezifikation
Gefroren
Forschungsqualität
Menschliche Vesikel
Fläschchen
0.5 mL
Human
Bei -80 °C lagern.
Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human MDR1 Vesicles > MDR1-Vesikel