Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Tumor)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-78091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
5 Slides | |
Human | |
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |