missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human IL-6R alpha (Research Grade Tocilizumab Biosimilar) Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals™ FAB11482G-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
IL-6R alpha | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 488 | |
P08887 | |
Human | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
3570 | |
Protect from light.Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied. | |
IgG1 |
Flow Cytometry | |
Hu203 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor | |
E. coli-derived recombinant human IL-6R alpha, Arg387-Arg468, Accession # P08887 | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human IL-6R alpha (Research Grade Tocilizumab Biosimilar) Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, Novus Biologicals™ > 100 μg, Alexa Fluor 488
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur