Learn More
R&D Systems Human IL-6 Quantikine ELISA Kit
For measuring human IL-6 in cell culture supernates, serum, plasma, and urine
1180.00 CHF - 6720.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 3.13 - 300 pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 0.626 pg/mL |
Probentyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Urin |
Spezifität | Natural and recombinant human IL-6. |
Gen-ID (Entrez) | 3569 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18782024
|
R&D Systems
S6050B |
1 Pack (6 Plates) |
6720.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18742154
|
R&D Systems
D6050B |
1 Kit |
1180.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Quantikine Human IL-6 Immunoassay is a 4.5 hour solid phase immunoassay designed to measure human IL-6 in cell culture supernates, serum, plasma, and urine. It contains recombinant human IL-6 and antibodies raised against the recombinant protein. Natural human IL-6 showed dose-response curves that were parallel to the standard curves obtained using the Quantikine kit standards, indicating that this kit can be used to determine relative levels of natural human IL-6.Spezifikation
3.13 - 300 pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Urin | |
3569 | |
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
0.626 pg/mL | |
Natural and recombinant human IL-6. | |
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. | |
Human |