Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6
Das Thermo Scientific™ rekombinante Interleukin-6-Protein sIL-6 erkennt spezifisch Interleukin-6 in nicht anwendbaren Proben und ist für die Kontrolle, ELISA und WB validiert
Marke:  Invitrogen™ EH2IL65
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10065933
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10.2 to 400pg/mL
Humanes IL-6 ELISA-Kit
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urin
5 x 96 microplate wells
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
5 Plate Kit
Natural and recombinant human interleukin-6 (IL-6)
<1pg/mL
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF oder Maus IL-6
30X Wash Buffer, 200mL, TMB Substrate Solution, 5 x 13mL, Streptavidin-HRP Concentrate, 250 μL, Stop Solution, 55mL, Adhesive Plate Covers, 30 ea, Biotinylated Antibody Reagent, 35mL, HRP Dilution Buffer, 70mL, Recombinant Human IL-6 Standard, 5 vials, Standard Diluent, 110mL, Anti-Human IL-6 Precoated 96-well Strip Plate, 5 ea
Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 %
50 μ l
3 hr.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6 > 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells