Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA
Human IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ DY206
812.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24347" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6.
Spezifikation
ELISA Development Kit | |
Human | |
9.38 to 600 pg/mL | |
ELISA | |
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
1 Kit (for 15 Plates) | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
3569 | |
15 Plates |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA > 15 96-well plates
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur