Learn More
Invitrogen™ Human IL-35 ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis von Human IL-35
Marke: Invitrogen™ EEL067
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-35, or Interleukin 35 is a cytokine belonging to the IL12 family, that is produced by regulatory T cells. It is a dimeric protein composed of IL-12-alpha and IL-27-beta chains. Members of this class of cytokines are important in influencing T helper cell differentiation and supressing inflammatory response. IL-35 is known to induce proliferation of regulatory T cells, and reduce the activity of helper Th17 cells.
Spezifikation
P29459 | |
9.38 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL12A | |
<10 | |
HRP | |
RUO | |
Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation. | |
1 h 20 min |
15,63 bis 1.000 pg/ml | |
HRP | |
Serum | |
3592 | |
<10% | |
Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer | |
96 Tests | |
Plasma 100 μL, Serum 100 μL | |
Human | |
3 h 30 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human IL-35 ELISA Kit > 96 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur