Learn More
Gibco™ Human IL-3 Recombinant Protein
Recombinant Protein
686.00 CHF - 6350.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P08700 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 3562 |
Molekulargewicht | 15 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10223263
|
Gibco™
PHC0034 |
10 μg |
686.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10494953
|
Gibco™
PHC0035 |
50 μg |
916.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10573785
|
Gibco™
PHC0031 |
100 μg |
1614.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10314033
|
Gibco™
PHC0033 |
1 mg |
6350.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Carrier-Free Reconstitution: We recommend that this vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute lyophilized recombinant human IL-3 in sterile, distilled water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Stock solutions should be apportioned into working aliquots and stored at ≤-20°C. Further dilution should be made in medium or buffered solution containing carrier protein, such as PBS with 0.1% BSA. Storage: Lyophilized recombinant human IL-3 should be stored at 2°C to 8°C, preferably desiccated. Store reconstituted recombinant human IL-3 at ≤-20°C (not in a frost-free freezer). Keep freeze-thaw cycles to a minimum.
Interleukin 3 (IL-3), also called Mast Cell Growth Factor (MCGF), Multi-Colony Stimulating Factor (multi-CSF), or Eosinophil-CSF (E-CSF), is produced by activated T cells, mast cells and eosinophils. IL-3 is a hematopoietic growth factor that stimulates colony formation of erythroid, megakaryocyte, neutrophil, eosinophil, basophil, mast cell and monocytic lineages. Most of these functions are enhanced or dependent on co-stimulation with other cytokines. Human and mouse IL-3 share only 29% sequence identity at the amino acid level. The bioactivity of IL-3 is highly species specific. For example, human IL-3 has no activity on mouse cells. IL-3 is a potent growth promoting cytokine. IL-3 is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types, and is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. IL-3 has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders.Spezifikation
P08700 | |
protein with no preservative | |
15 kDa | |
Sequential Chromatography | |
BP/BPA; BPA; Colony stimulating factor multiple; colony-stimulating factor, multiple; Csfmu; Eo-CSF; HCGF; hematopoietic growth factor; Il3; Il-3; ILN; Interleukin; interleukin 3; Interleukin 3 (colony stimulating factor; Interleukin3; interleukin-3; Mast cell growth factor; mast-cell growth factor; MCGF; MGC79398; MGC79399; MGF; Multi CSF; MULTI-CSF; Multilineage colony stimulating factor; multilineage-colony-stimulating factor; multiple); multipotential colony-stimulating factor; P cell stimulating factor; P-cell stimulating factor; P-cell-stimulating factor; PCSA; PSF | |
ED50 = 0.1 - 0.25 ng/mL; determined by the dose-dependent proliferation of human TF-1 cells. | |
Human | |
APMTQTTPLK TSWVNCSNMI DEIITHLKQP PLPLLDFNNL NGEDQDILME NNLRRPNLEA FNRAVKSLQN ASAIESILKN LLPCLPLATA APTRHPIHIK DGDWNEFRRK LTFYLKTLEN AQAQQTTLSL AIF | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Stem Cell Research, Immunology | |
>95% by SDS-PAGE |
Control, ELISA, Functional Assay, Immunohistochemistry, Western Blot | |
3562 | |
Human IL-3 | |
<0.1 ng/ μg | |
IL-3 | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
4°C | |
<0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |