Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-18 Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis humaner IL-18.
830.00 CHF - 5730.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse Q14116 |
---|---|
Assay-Bereich | 78 bis 5,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 9,0 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Includes: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Anti-Human-IL-18-Antikörpern
Biotin-Konjugat anti-humaner IL-18 monoklonaler Antikörper
Streptavidin-HRP
Human IL-18-Standard, lyophilisiert, 10 ng/ml nach Rekonstitution
Kontrolle hoch, lyophilisiert
Kontrolle niedrig, lyophilisiert
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15591847
|
Invitrogen™
BMS267-2 |
96 Tests |
830.00 CHF
96 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15521857
|
Invitrogen™
BMS267-2TEN |
10 x 96 Tests |
5730.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der ELISA für humanes Interleukin-18 (humanes IL-18) quantifiziert humanes IL-18 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-18.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-18 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse Q14116 | |
9,0 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IGIF,IL-18,IL-1g,IL1F4 | |
6.5 % | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Interleukin-18, Interferon-gamma-induzierender Faktor | |
1 h 20 min |
78 bis 5,000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3606 | |
8.1 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 h 10 min |
Nur für Forschungszwecke