Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IL-12p70 Kit
Misst spezifisch die bioaktive, heterodimerische Form von IL-12, p70, ohne Interferenz durch p40-Monomer oder IL-23 (p19/p40). Entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem IL-12p70-Protein in Proben, u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
309.00 CHF - 1044.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P/P |
---|---|
Assay-Bereich | 4 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15591057
|
Invitrogen™
88-7126-22 |
2 x 96 Tests |
309.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15501067
|
Invitrogen™
88-7126-76 |
20 x 96 Tests |
1044.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15521067
|
Invitrogen™
88-7126-86 |
10 x 96 Tests |
730.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-12 p70 (IL-12 p70) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-12 p70.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das ELISA Ready-SET-Go! Reagenzien-Set für Human-IL-12-p70 (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA).Spezifikation
P/P | |
4 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AA690181, IL-15RA, AI503618, IL-15 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-12, IL12, IL23 | |
1 Std 45 Min |
4 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3592, 3593 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit mit Platten kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer in Pulverform (mit 1 l dH20 rekonstituieren und filtrieren (0.22 µm)) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (1 Teil 10x Puffer in 9 Teilen dH20 verdünnen) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Streptavidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke