Learn More
Gibco™ Human IL-10 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
96.50 CHF - 6230.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P22301
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3586
Molekulargewicht 18.6 kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17830513
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-10-100UG
100 μg
1246.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17890563
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-10-10UG
10 μg
234.00 CHF
10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17821303
Unterlagen ansehen
Gibco™
200-10-1MG
1 mg
6230.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17880333
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-10-250UG
250 μg
2190.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17861073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-10-2UG
2 μg
96.50 CHF
2 Mikrogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17800523
Unterlagen ansehen
Gibco™
200-10-500UG
500 μg
3735.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17891073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
200-10-50UG
50 μg
750.00 CHF
50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Recombinant Human IL-10 is an 18.6 kDa protein of 161 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human IL-10 Recombinant Protein, PeproTech®