Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
Marke:  R&D Systems™ FCSTM14-17
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18471880
  • 4710.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
17 Plex
Human
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay > 17 Plex