Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
Marke:  R&D Systems™ FCSTM14-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18442400
  • 2430.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
6 Plex
Human
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay > 6 Plex
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis