Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
Marke:  R&D Systems™ FCSTM14-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18401520
  • 2220.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Spezifikation
5 Plex
Human
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay > 5 Plex