Learn More
Gibco™ Human HGF Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 100-39-10UG
156.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17801743
  • 234.00 CHF / 10 Mikrogramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
100-39-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-39-250UG). 100-39-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-39-250UG). Recombinant Human HGF is an 80.0 kDa polypeptide consisting of 697 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Hepatocyte growth factor regulates cell growth, cell motility, and morphogenesis by activating a tyrosine kinase signaling cascade after binding to the proto-oncogenic c-Met receptor. Hepatocyte growth factor is secreted by mesenchymal cells and acts as a multi-functional cytokine on cells of mainly epithelial origin. Its ability to stimulate mitogenesis, cell motility, and matrix invasion gives it a central role in angiogenesis, tumorogenesis, and tissue regeneration. It is secreted as a single inactive polypeptide and is cleaved by serine proteases into a 69-kDa alpha-chain and 34-kDa beta-chain. A disulfide bond between the alpha and beta chains produces the active, heterodimeric molecule. The protein belongs to the plasminogen subfamily of S1 peptidases but has no detectable protease activity. Alternative splicing of this gene produces multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Human HGF Recombinant Protein, PeproTech® > 10 μg; Unlabeled