Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Congestive Heart)
Marke: Novus Biologicals™ NB820-59307
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Congestive Heart) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Immunoprecipitation, Western Blot | |
1 mg | |
Total Protein - Congestive Heart Failure: Heart | |
Congestive Heart | |
Human | |
Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Congestive Heart) | |
Erwachs. |
Heart | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Whole | |
Human | |
5 mg/mL | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Congestive Heart) > 1mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur