Learn More
Gibco™ Human GLP-1 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
97.00 CHF - 844.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P01275 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 2641 |
Molekulargewicht | 3.3 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17861643
|
Gibco™
130-08-1MG |
1 mg |
236.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17841743
|
Gibco™
130-08-200UG |
200 μg |
97.00 CHF
200 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17871443
|
Gibco™
130-08-5MG |
5 mg |
844.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Recombinant Human GLP-1 is a 3.3 kDa polypeptide consisting of 31 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
GCG is also known as GLP1, or Glucagon. Glucagon is a 29-amino acid pancreatic hormone that counteracts the glucose-lowering action of insulin by stimulating glycogenolysis and gluconeogenesis.It is mapped to 2q36-2q37. GLP1, also known as 7-37 for the codons of the preproglucagon molecule which encode it, renders pancreatic beta-cells 'glucose-competent' and may be useful in the treatment of noninsulin-dependent diabetes mellitus. Also, GLP1 is a potent insulin secretagogue.It plays a major role in the enteroinsular axis, accounting, for example, for the finding that plasma insulin levels accompanying oral intake of glucose are greater than those observed when glucose is given intravenously.Spezifikation
P01275 | |
protein with no preservative | |
3.3 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
GLP-1 | |
Unconjugated | |
HAEGTFTSDV SSYLEGQAAK EFIAWLVKGR G | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Functional Assay | |
2641 | |
Human GLP-1 | |
RUO | |
GCG; Glicentin; Glicentin-related polypeptide; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; glucagon; Glucagon like peptide 1; Glucagon-like peptide 1; Glucagon-like peptide 1(7-36); Glucagon-like peptide 1(7-37); Glucagon-like peptide 2; glucagon-like peptide-1; GRPP; Incretin hormone; MGC138331; OXM; OXY; Oxyntomodulin; PPG; preproglucagon | |
GCG | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |