Learn More
Invitrogen™ Humanes FGFR3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1617
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FGFR3 Synthetisches Peptid, PEP-1617, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von FGFR3 überein. PEP-1617 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-34574 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
2261 | |
gereinigt | |
Humanes FGFR3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P22607 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
FGFR3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes FGFR3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur