Learn More
Gibco™ Human FGF-5 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.75 CHF - 1674.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P12034 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 2250 |
Molekulargewicht | 27.6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17881653
|
Gibco™
100-34-100UG |
100 μg |
335.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17870443
|
Gibco™
100-34-10UG |
10 μg |
89.75 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17890173
|
Gibco™
100-34-1MG |
1 mg |
1674.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17840933
|
Gibco™
100-34-250UG |
250 μg |
586.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17820923
|
Gibco™
100-34-500UG |
500 μg |
1006.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17821433
|
Gibco™
100-34-50UG |
50 μg |
218.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Plays an important role in the regulation of cell proliferation and cell differentiation. Required for normal regulation of the hair growth cycle. Functions as an inhibitor of hair elongation by promoting progression from anagen, the growth phase of the hair follicle, into catagen the apoptosis-induced regression phase.Spezifikation
P12034 | |
protein with no preservative | |
27.6 | |
E. coli | |
RUO | |
angora; FGF; FGF5; FGF-5; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 5; fibroblast growth factor FGF-5; go; HBGF-5; Heparin-binding growth factor 5; Smag-82; TCMGLY | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
2250 | |
Human FGF-5 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF5 | |
Unconjugated | |
MAWAHGEKRL APKGQPGPAA TDRNPIGSSS RQSSSSAMSS SSASSSPAAS LGSQGSGLEQ SSFQWSPSGR RTGSLYCRVG IGFHLQIYPD GKVNGSHEAN MLSVLEIFAV SQGIVGIRGV FSNKFLAMSK KGKLHASAKF TDDCKFRERF QENSYNTYAS AIHRTEKTGR EWYVALNKRG KAKRGCSPRV KPQHISTHFL PRFKQSEQPE LSFTVTVPEK KNPPSPIKSK IPLSAPRKNT NSVKYRLKFR FG | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |