Learn More
Gibco™ Human FGF-5 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 100-34-50UG
196.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17821433
  • 218.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Plays an important role in the regulation of cell proliferation and cell differentiation. Required for normal regulation of the hair growth cycle. Functions as an inhibitor of hair elongation by promoting progression from anagen, the growth phase of the hair follicle, into catagen the apoptosis-induced regression phase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P12034
protein with no preservative
27.6
50 μg
-20°C
<1 EU/μg
FGF5
Unconjugated
MAWAHGEKRL APKGQPGPAA TDRNPIGSSS RQSSSSAMSS SSASSSPAAS LGSQGSGLEQ SSFQWSPSGR RTGSLYCRVG IGFHLQIYPD GKVNGSHEAN MLSVLEIFAV SQGIVGIRGV FSNKFLAMSK KGKLHASAKF TDDCKFRERF QENSYNTYAS AIHRTEKTGR EWYVALNKRG KAKRGCSPRV KPQHISTHFL PRFKQSEQPE LSFTVTVPEK KNPPSPIKSK IPLSAPRKNT NSVKYRLKFR FG
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
ELISA, Functional Assay, Western Blot
2250
Human FGF-5
E. coli
RUO
angora; FGF; FGF5; FGF-5; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 5; fibroblast growth factor FGF-5; go; HBGF-5; Heparin-binding growth factor 5; Smag-82; TCMGLY
Human
Recombinant
Lyophilized