Learn More
Gibco™ Human FGF-20 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.75 CHF - 4355.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Q9NP95 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Gen-ID (Entrez) | 26281 |
Molekulargewicht | 23.2 |
Name | Human FGF-20 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17851433
|
Gibco™
100-41-100UG |
100 μg |
872.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17800853
|
Gibco™
100-41-15UG |
15 μg |
218.00 CHF
15 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
30088142
|
Gibco™
100-41-01M |
2 x 500 μg |
4355.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17840263
|
Gibco™
100-41-1MG |
2 x 500 μg | N/A | ||||||
17800373
|
Gibco™
100-41-250UG |
250 μg |
1524.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17850093
|
Gibco™
100-41-3UG |
3 μg |
89.75 CHF
3 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17870653
|
Gibco™
100-41-500UG |
500 μg |
2615.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
FGF-20 is a secreted, heparin-binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF-20 signals through FGFR 2c and 3c, and is expressed during limb and brain development.Spezifikation
Q9NP95 | |
26281 | |
Human FGF-20 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF20 | |
Unconjugated | |
PLAEVGGFLG GLEGLGQQVG SHFLLPPAGE RPPLLGERRS AAERSARGGP GAAQLAHLHG ILRRRQLYCR TGFHLQILPD GSVQGTRQDH SLFGILEFIS VAVGLVSIRG VDSGLYLGMN DKGELYGSEK LTSECIFREQ FEENWYNTYS SNIYKHGDTG RRYFVALNKD GTPRDGARSK RHQKFTHFLP RPVDPERVPE LYKDLLMYT | |
≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Functional Assay | |
23.2 | |
E. coli | |
RUO | |
FGF; Fgf20; FGF-20; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 20; RHDA2 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |