missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Ezrin Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody

237.00 CHF - 511.00 CHF

Spezifikation

Antigen Ezrin
Klon 2086A
Verdünnung Western Blot 0.2 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 1-15 ug/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18790749
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB7239-SP
25 μg
237.00 CHF
25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18779677
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB7239-100
100 μg
511.00 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Ezrin Monoclonal specifically detects Ezrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Human Ezrin Antibody, R&D Systems™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt