Learn More
Gibco™ Humanes Endothelial-SFM
GREENER_CHOICE
Humane Endothelial-SFM
Marke:  Gibco™ 11111044
221.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11540386
  • 297.00 CHF / 500 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Humane Endothelial-SFM
Das Humane Endothelial-SFM ist ein basales serumfreies Wachstumsmedium, das zur Isolierung und Expansion humaner Nabelvenenzellen und arterieller endothelialer Zellen entwickelt wurde (1 – 4). Das Medium erfordert eine Supplementierung mit bFGF (20 ng/ml), EGF (10 ng/ml) und humanem Plasma-Fibronektin (10 μg/ml). Enthält L-Glutamin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HUAEC, HUVEC
serumfrei
Serum-freies Medium (SFM)
Steril gefiltert
Glutamin, Phenolrot
Raumtemperatur
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Endothelzellen
Flüssig
Serumfrei
Steril gefiltert
500 mL
≤ 10 EU/mL, ≤ 10 EU/mL
Säugetierzellkultur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2495548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
Chargennummer2412835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,11111044,111110025
Chargennummer2523811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
Chargennummer2522628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
Chargennummer2400817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number111110250,111110100,111110010,111110025,11111044
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Humanes Endothelial-SFM > 500 ml