Learn More
Gibco™ Human EGF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
99.50 CHF - 300.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P01133 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 1950 |
Molekulargewicht | 6.2 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17833373
|
Gibco™
AF-100-15-100UG |
100 μg |
99.50 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17883153
|
Gibco™
AF-100-15-1MG |
1 mg |
300.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17853743
|
Gibco™
AF-100-15-500UG |
500 μg |
234.00 CHF
500 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Recombinant Human EGF is a 6.2 kDa globular protein containing 53 amino acid residues, including 3 intramolecular disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
EGF (Epidermal growth factor) exerts its actions by binding to the EGF Receptor, a 170 kDa protein kinase. Activation of EGFR initiates diverse cellular pathways in response to toxic environmental stimuli, or to EGF binding to the receptor, the EGFR forms homo- or heterodimers with other family members. Each dimeric receptor complex initiates a distinct signaling pathway by recruiting different Src homology 2 (SH2) containing effector proteins. EGF is far and wide expressed in kidney, cerebrum, prostrate and salivary glands. EGF acts as a potent mitogenic factor and the phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 that activates complex downstream signaling cascades. EGF activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STAT modules. Research studies suggest the protein may also play important role in activating the NF-kappa-B signaling cascade. Defects in the EGGF gene are the cause of hypomagnesemia type 4 and dysregulation has been associated with the growth and progression of certain cancers.Spezifikation
P01133 | |
protein with no preservative | |
6.2 kDa | |
E. coli | |
<0.1 EU/ μg | |
EGF | |
The ED50 was determined by a cell proliferation assay using balb/c 3T3 cells is ≤ 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^7 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
1950 | |
Human EGF, Animal-Free | |
RUO | |
AI790464; beta-urogastrone; EGF; Epidermal growth factor; epidermal growth factor (beta-urogastrone); epidermal growth factor precursor; H-EGF; HOMG4; Pro-epidermal growth factor; Pro-epidermal growth factor precursor (EGF); sb:eu639; URG; Urogastrone | |
EGF | |
Unconjugated | |
NSDSECPLSH DGYCLHDGVC MYIEALDKYA CNCVVGYIGE RCQYRDLKWW ELR | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |