Learn More
Human Desmocollin-1 Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
223.00 CHF - 586.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Desmocollin-1 |
---|---|
Klon | 2906A |
Verdünnung | Immunohistochemistry 3-25 ug/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18733407
|
R&D Systems
MAB4955-SP |
25 μg |
223.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18732007
|
R&D Systems
MAB4955-100 |
100 μg |
586.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Desmocollin-1 Monoclonal antibody specifically detects Desmocollin-1 in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistrySpezifikation
Desmocollin-1 | |
Immunohistochemistry 3-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
cadherin family member 1, CDHF1, desmocollin 1, desmocollin-1, Desmocollin1, desmosomal glycoprotein 2/3, DG2/DG3, DSC1 | |
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Desmocollin-1, Arg135-Asn686, Accession # Q08554 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
2906A | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q08554 | |
1823 | |
IgG | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |