Learn More
Proteintech™ Human COMP ELISA-Kit
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem COMP
Marke:  Proteintech™ KE00105-96T
Artikelnummer. 16831516
  • 253.20 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erkennt Human COMP
  • COMP ist ein sezerniertes pentamerisches Glykoprotein, das aus modularen Einheiten besteht und zur Familie der Thrombospondin-Proteine gehört
    • Exprimiert durch hypertrophe Chondrozyten und Osteoblasten während der Endochondralossifikation
    • Die Expression ist während der Frakturheilung erhöht
    • Beteiligt an der Zusammenstellung von Kollagenfibrillen und anderen Strukturmatrixkomponenten
    • COMP interagiert mit Knorpel-ECM-Proteinen (Fibronektin, Kollagen I, II, IX, XII und XIV, Matriline) und Proteoglykanen (Aggrecan)
Prozess:
  • Antikörper spezifisch für COMP auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
  • COMP-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Human COMP spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene COMP-Protein zu erkennen
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Spezifikation
BC125092
1,1 pg/mL
Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Plasma, Serum
Human
Human
< 10 %
Blaues Eis
4,5 h
31,25 bis 2000 pg/mL
ISO 13485
Beschichtetes ELISA-Kit
DAB
1311
Fest
< 10 %
-20 °C° bis +4 °C°
P49747
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Proteintech™ Human COMP ELISA-Kit > Human COMP ELISA-Kit