Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Tissue MicroArray (Tumor)
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-42061
Artikelnummer. 18683189
  • 537.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2 Slides
Human
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin