Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanen Koagulationsfaktor XIV/Protein C
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EH119RB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17174393
  • 988.00 CHF / 96 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XIV/Protein C.
Protein C ist ein Vitamin-K-abhängiges Plasmaglykoprotein, das durch den Thrombin-Thromomodulin-Komplex in seine aktivierte Form gespalten wird. Protein C in seiner aktivierten Form enthält eine Serinprotease-Domäne und funktioniert beim Abbau der aktivierten Formen der Koagulationsfaktoren V und VIII. Protein C ist eine Vitamin-K-abhängige Serinprotease, die in der Leber produziert wird und aus 2 Polypeptidketten besteht. Das 62 kDa-Proenzym wird durch Thrombin aktiviert, das an einen endothelialen Oberflächenrezeptor gebunden ist, und das aktive Enzym spaltet den Faktor Va und VIIIa und hemmt so die Blutgerinnung. Das Molekulargewicht des aktiven Enzyms ist 55 kDa, und die normalen Konzentrationen im menschlichen Plasma betragen wegen des sehr schnellen Umsatzes ca. 1 bis 3 ng/ml, die Proenzymkonzentration ca. 3μg/ml. Mutationen im Protein C-Gen wurden aufgrund von Protein C-Mangel, neonataler Purpura fulminans und rezidivierender venöser Thrombose mit Thrombophilie assoziiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanen Koagulationsfaktor XIV/Protein C > 96 Tests