Learn More
Human CFTR C-Terminus Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 42 publications
Marke:  R&D Systems MAB25031
Artikelnummer. 18190801
  • 543.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Beschreibung
CFTR Monoclonal specifically detects CFTR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Human CFTR C-Terminus Antibody, R&D Systems™ > 50ug; Unlabeled