Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes CD 59
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant.
906.00 CHF - 2895.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | 16.3A5; 1F5; 1F5-Antigen; 20 kDa homologer Restriktionsfaktor; AA987121; Cb59b-Molekül; CD59; CD59-Antigen; CD59-Antigen p18-20 (Antigen identifiziert durch die monoklonalen Antikörper 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 und G344); CD59-Glykoprotein; CD59-Molekül; CD59-Molekül (CD59-Blutgruppe); CD59-Molekül, Komplement-regulatorisches Protein; Cd59a; CD59a-Antigen; CD59A-Glykoprotein; Cd59b; CD59b-Antigen; CD59B-Glykoprotein; CD59b-Molekül, Komplement-regulatorisches Protein; Komplementinhibitor CD59; Komplement-regulatorisches Protein; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; humanes Leukozyten-Antigen MIC11; Ly-6-ähnliches Protein; lymphozytisches Antigen CD59/MEM43; MACIF; MAC-hemmendes Protein; MACIP; MAC-IP; MEM43; MEM43-Antigen; Hemmfaktor für Membranangriffskomplex (MAC); Hemmfaktor für Membranangriffskomplex; Membraninhibitor der reaktiven Lyse; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20; Protectin; Oberflächenanitgen, das vom monoklonalen Antikörper 16.3A5 erkannt wird; T-Z |
---|---|
Assay-Bereich | 40 bis 10.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 40 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17155309
|
Invitrogen™
EH76RBX5 |
5 x 96 Tests |
2895.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17194823
|
Invitrogen™
EH76RB |
96 Tests |
906.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 59.
CD59 (Protectin) is a small (18-20 kDa) GPI-anchored ubiquitously expressed inhibitor of the membrane attack complex (MAC). CD59 is the key regulator that preserves the autologous cells from terminal effector mechanism of the complement cascade. CD59 also associates with C5b-8 complex and counteracts appropriate formation of cytolytic pore within the plasma membrane. Further, CD59 is a low-affinity ligand of human CD2, causes T cell costimulation, and is involved in lymphocyte signal transduction. CD59 is a potent inhibitor of the complement membrane attack complex, whereby it binds complement C8 and/or C9 during the assembly of this complex, thereby inhibiting the incorporation of multiple copies of C9 into the complex, which is necessary for osmolytic pore formation. Mutations in this gene cause CD59 deficiency, a disease involving hemolytic anemia, thrombosis, and cerebral infarction. Multiple alternatively spliced transcript variants of CD59 have been identified.Spezifikation
16.3A5; 1F5; 1F5-Antigen; 20 kDa homologer Restriktionsfaktor; AA987121; Cb59b-Molekül; CD59; CD59-Antigen; CD59-Antigen p18-20 (Antigen identifiziert durch die monoklonalen Antikörper 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 und G344); CD59-Glykoprotein; CD59-Molekül; CD59-Molekül (CD59-Blutgruppe); CD59-Molekül, Komplement-regulatorisches Protein; Cd59a; CD59a-Antigen; CD59A-Glykoprotein; Cd59b; CD59b-Antigen; CD59B-Glykoprotein; CD59b-Molekül, Komplement-regulatorisches Protein; Komplementinhibitor CD59; Komplement-regulatorisches Protein; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; humanes Leukozyten-Antigen MIC11; Ly-6-ähnliches Protein; lymphozytisches Antigen CD59/MEM43; MACIF; MAC-hemmendes Protein; MACIP; MAC-IP; MEM43; MEM43-Antigen; Hemmfaktor für Membranangriffskomplex (MAC); Hemmfaktor für Membranangriffskomplex; Membraninhibitor der reaktiven Lyse; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20; Protectin; Oberflächenanitgen, das vom monoklonalen Antikörper 16.3A5 erkannt wird; T-Z | |
40 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD59. | |
<10% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
CD59. | |
4 h 45 min |
40 bis 10.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P13987. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |