Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes CD 59
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant.
Marke:  Invitrogen™ EH76RB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17194823
  • 906.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human CD 59 quantitates human CD 59 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 59.
CD59 (Protectin) ist ein kleiner (18 bis 20 kDa) GPI-verankerter ubiquitär exprimierter Inhibitor des Membranangriffkomplexes (MAC). CD59 ist der wichtigste Regulator, der die autologen Zellen aus dem Effektormechanismus der Komplementkaskade erhält. CD59 wird auch mit dem C5b-8 Komplex assoziiert und wirkt der angemessenen Bildung von zytolytischer Poren innerhalb der Plasmamembran entgegen. Außerdem ist CD59 ein Ligand mit geringer Affinität von humaner CD2, verursacht T-Zell-Costimulation und ist an der Signaltransduktion von Lymphozyten beteiligt. CD59 ist ein potenter Inhibitor des Komplement-Membranangriffskomplexes, wobei es während der Zusammenstellung dieses Komplexes Komplement C8 und/oder C9 bindet und dadurch die Aufnahme mehrerer Kopien von C9 in den Komplex hemmt, was für die osmolytische Porenbildung notwendig ist. Mutationen in diesem Gen verursachen CD59-Mangel, eine Erkrankung mit hämolytischer Anämie, Thrombose und zerebralem Infarkt. Es wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten von CD59 identifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16.3A5; 1F5; 1F5-Antigen; 20 kDa homologer Restriktionsfaktor; AA987121; Cb59b-Molekül; CD59; CD59-Antigen; CD59-Antigen p18-20 (Antigen identifiziert durch die monoklonalen Antikörper 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 und G344); CD59-Glykoprotein; CD59-Molekül; CD59-Molekül (CD59-Blutgruppe); CD59-Molekül, Komplement-regulatorisches Protein; Cd59a; CD59a-Antigen; CD59A-Glykoprotein; Cd59b; CD59b-Antigen; CD59B-Glykoprotein; CD59b-Molekül, Komplement-regulatorisches Protein; Komplementinhibitor CD59; Komplement-regulatorisches Protein; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; humanes Leukozyten-Antigen MIC11; Ly-6-ähnliches Protein; lymphozytisches Antigen CD59/MEM43; MACIF; MAC-hemmendes Protein; MACIP; MAC-IP; MEM43; MEM43-Antigen; Hemmfaktor für Membranangriffskomplex (MAC); Hemmfaktor für Membranangriffskomplex; Membraninhibitor der reaktiven Lyse; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20; Protectin; Oberflächenanitgen, das vom monoklonalen Antikörper 16.3A5 erkannt wird; T-Zellen-Aktivierungsprotein
40 pg/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD59.
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
40 bis 10.000 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
P13987.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Tests
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
CD59.
4 h 45 min