Learn More
Molecular Probes™ Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit
Click to view available options
Menge:
50 tests
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Das Human Cardiomyocyte Immunzytochemie-Kit ermöglicht eine optimale bildbasierte Analyse von zwei wichtigen Kardiomyocyte-Markern: NKX2.5 und TNNT2/cTnT. Es ist das einzige Kit, das eine überlegene Bildgebung für Kardiomyozyten in einer Box bietet, mit einem kompletten Satz primärer und sekundärer Antikörper, einem nukleären DNA-Färbemittel und allen vorgefertigten Puffern für ein optimiertes Färbeexperiment.
Mit dem Human Cardiomyocyte Immunzytochemie-Kit können Sie:
Bestätigen Sie die Expression von wichtigen Kardiomyocyte-Markern mit hochspezifischen Antikörpern
Mehr Informationen pro Probe durch gleichzeitige Messung mehrerer Marker
Hervorragende Multiplex-Bilder bei minimalem Aufwand
Zeitersparnis und Vermeidung von Zellverlusten durch Minimieren unnötiger Waschschritte im Färbeprotokoll
Zuverlässige Probenverarbeitung mit einem vollständigen und optimierten Satz von ICC-Reagenzien
Expressionsnachweis wichtiger kardialer Marker
Die im Kit enthaltenen Antikörper wurden sorgfältig ausgewählt und für eine hohe Leistung in der Immunzytochemie-Analyse validiert. Die Antikörper eignen sich gut für die Charakterisierung von Kardiomyozyten, die mit dem Gibco™ PSC Kardiomyozyt-Differenzierungskit aus pluripotenten Stammzellen erzeugt werden.
Mehr Informationen pro Probe
Die Antikörper im Kit sind für die spezifische und gleichzeitige Bewertung von NKX2.5 und TNNT2 während der Einfärbung der nuklearen DNA ausgelegt und sparen Zeit und wertvolle Proben.
Erstellung schöner Multiplex-Bilder
Dank der leistungsstarken, hellen und photostabilen Alexa Fluor™ Farbstoffe ermöglicht dieses Kit die Erstellung schöner Multiplex-Bilder der Kardiomyozytenmarker-Expression mit herkömmlichen blauen, grünen und orangefarbenen/roten Filtern.
Vermeidung unnötiger Waschschritte
Durch die für dieses Kit empfohlene, rationalisierte Methode werden unnötige Waschschritte in Immunzytochemie-Standardprotokollen vermieden, was Zeit spart und das Risiko von Zellverlusten während des Färbeprotokolls verringert, vor allem beim Einsatz von Deckgläsern und Kammerdeckgläsern. Die einzigen erforderlichen Waschvorgänge sind die nach der Inkubation mit Primär- und Sekundärantikörpern.
Zuverlässige Probenverarbeitung
Dank des optimierten Sets aus vorgefertigten Fixier-, Permeabilisierungs-, Blockier- und Waschpuffern können Sie sich auf die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen konzentrieren, anstatt Zeit mit der Vorbereitung von Reagenzien und Ermittlung der Kompatibilität zu verschwenden.
Inhalt
Das leicht für alle Kulturplatten-, Schalen- und Objektträgerformate skalierbare Human-Kardiomyozyten-Immunzytochemiekit wird mit ausreichend Reagenzien zur Einfärbung von 50 Proben mit 200 μl Färbevolumen geliefert. Der Inhalt des Kits ist unten aufgeführt.
Mit dem Human Cardiomyocyte Immunzytochemie-Kit können Sie:
Expressionsnachweis wichtiger kardialer Marker
Die im Kit enthaltenen Antikörper wurden sorgfältig ausgewählt und für eine hohe Leistung in der Immunzytochemie-Analyse validiert. Die Antikörper eignen sich gut für die Charakterisierung von Kardiomyozyten, die mit dem Gibco™ PSC Kardiomyozyt-Differenzierungskit aus pluripotenten Stammzellen erzeugt werden.
Mehr Informationen pro Probe
Die Antikörper im Kit sind für die spezifische und gleichzeitige Bewertung von NKX2.5 und TNNT2 während der Einfärbung der nuklearen DNA ausgelegt und sparen Zeit und wertvolle Proben.
Erstellung schöner Multiplex-Bilder
Dank der leistungsstarken, hellen und photostabilen Alexa Fluor™ Farbstoffe ermöglicht dieses Kit die Erstellung schöner Multiplex-Bilder der Kardiomyozytenmarker-Expression mit herkömmlichen blauen, grünen und orangefarbenen/roten Filtern.
Vermeidung unnötiger Waschschritte
Durch die für dieses Kit empfohlene, rationalisierte Methode werden unnötige Waschschritte in Immunzytochemie-Standardprotokollen vermieden, was Zeit spart und das Risiko von Zellverlusten während des Färbeprotokolls verringert, vor allem beim Einsatz von Deckgläsern und Kammerdeckgläsern. Die einzigen erforderlichen Waschvorgänge sind die nach der Inkubation mit Primär- und Sekundärantikörpern.
Zuverlässige Probenverarbeitung
Dank des optimierten Sets aus vorgefertigten Fixier-, Permeabilisierungs-, Blockier- und Waschpuffern können Sie sich auf die Beantwortung wissenschaftlicher Fragen konzentrieren, anstatt Zeit mit der Vorbereitung von Reagenzien und Ermittlung der Kompatibilität zu verschwenden.
Inhalt
Das leicht für alle Kulturplatten-, Schalen- und Objektträgerformate skalierbare Human-Kardiomyozyten-Immunzytochemiekit wird mit ausreichend Reagenzien zur Einfärbung von 50 Proben mit 200 μl Färbevolumen geliefert. Der Inhalt des Kits ist unten aufgeführt.
Spezifikation
Spezifikation
Konjugat | 2 Farben, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594 |
Menge | 50 tests |
Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C bis 4 °C lagern:
Bei -20 °C bis RT lagern:
|
Produktlinie | Alexa Fluor™ |
Produkttyp | Immunozytochemie-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Human Cardiomyocyte Immunocytochemistry Kit >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur