Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia)
Artikelnummer. 18223223
1 mg, 1 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
The Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Dementia: Brain: Frontal Lobe
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Dementia
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Dementia)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) >