Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
The Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
Tissue | Nervous |
Menge | 1 mg |
Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
Testspezifität | Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Corpus Callosum |
Zelluläre Fraktion | Whole |
Gewebezustand | Parkinson's |
Kreuzreaktivität | Human |
Wirtsspezies | Human |
Konzentration | 5 mg/mL |
Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur