Learn More
Gibco™ Human BMP-4 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
96.50 CHF - 4665.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P12644 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 652 |
Name | Human BMP-4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17811033
|
Gibco™
120-05ET-100UG |
100 μg |
954.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17800283
|
Gibco™
120-05ET-10UG |
10 μg |
234.00 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30089089
|
Gibco™
120-05ET-01M |
2 x 500 μg |
4665.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17841233
|
Gibco™
120-05ET-1MG |
2 x 500 μg | N/A | |||||||
17820143
|
Gibco™
120-05ET-250UG |
250 μg |
1636.00 CHF
250 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17841483
|
Gibco™
120-05ET-2UG |
2 μg |
96.50 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17891653
|
Gibco™
120-05ET-500UG |
500 μg |
2805.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17840583
|
Gibco™
120-05ET-50UG |
50 μg |
564.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
120-05ET-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-05ET-500UG). PeproTech's E.coli-derived BMP-4 is a fully active homodimeric protein consisting of two 106 amino acid subunits, which correspond to amino acids 303-408 of the full length BMP-4 precursor. The calculated molecular weight of Recombinant Human BMP-4 (E.coli-derived) is 23.9 kDa. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily. The superfamily includes large families of growth and differentiation factors. Bone morphogenetic proteins were originally identified by an ability of demineralized bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site. This particular family member plays an important role in the onset of endochondral bone formation in humans, and a reduction in expression has been associated with a variety of bone diseases, including the heritable disorder Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. Alternative splicing in the 5' untranslated region of this gene has been described and three variants are described, all encoding an identical protein.Spezifikation
P12644 | |
protein with no preservative | |
Human BMP-4 | |
RUO | |
BMP4 | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
652 | |
E. coli | |
BMP; BMP2B; BMP-2 B; Bmp2b1; Bmp2b-1; Bmp4; Bmp-4; BOMPR4A; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 2 B; bone morphogenetic protein 4; bone morphogenetic protein 4 preproprotein; DVR4; Dvr-4; MCOPS6; OFC11; ZYME | |
Unconjugated | |
KKNKNCRRHS LYVDFSDVGW NDWIVAPPGY QAFYCHGDCP FPLADHLNST NHAIVQTLVN SVNSSIPKAC CVPTELSAIS MLYLDEYDKV VLKNYQEMVV EGCGCR | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |