Learn More
Gibco™ Human beta-NGF Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
94.50 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P01138 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | protein with no preservative |
Gen-ID (Entrez) | 4803 |
Molekulargewicht | 27 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17804653
|
Gibco™
450-01-100UG |
100 μg |
231.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17813823
|
Gibco™
450-01-1MG |
1 mg |
1300.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17833833
|
Gibco™
450-01-20UG |
20 μg |
94.50 CHF
20 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17814653
|
Gibco™
|
250 μg |
456.00 CHF
250 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17824083
|
Gibco™
450-01-500UG |
500 μg |
782.00 CHF
500 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The functional form of Recombinant Human beta-NGF is a non-covalently-linked homodimer of two 13.5 kDa, polypeptide monomers that each contain 120 amino acids and three disulfide bonds, which are required for biological activity. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Nerve growth factor (NGF) influences the survival and differentiation of a variety of neuronal and nonneuronal cells. The actions of this polypeptide result from binding to specific cell surface receptors which are present as both high and low affinity sites. Although both types of receptor bind NGF only the high affinity form is capable of signal transduction. Cross-linking studies with 125I-NGF have shown that the high affinity receptor of rat PC12 cells forms an Mr 158,000 complex with NGF while the low affinity receptor forms an Mr 100,000 complex. Full length cDNA clones for both the human and rat NGF receptor genes have been produced and sequenced, revealing greater than 90% homology between the two species. NGF exhibits nerve growth stimulating activity and is involved in the regulation of growth and the differentiation of sympathetic and certain sensory neurons. Further, NGF stimulates division and differentiation of sympathetic and embryonic sensory neurons. Mutations in the NGF gene have been associated with hereditary sensory and autonomic neuropathy, type 5 (HSAN5), and dysregulation of NGF gene expression is associated with allergic rhinitis.Spezifikation
P01138 | |
protein with no preservative | |
27 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
NGF | |
Determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells. The expected ED50 is ≤ 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^6 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
4803 | |
Human beta-NGF | |
RUO | |
B nerve growth factor; beta ngf; beta-nerve growth factor; BetaNGF; beta-NGF; bNGF; b-NGF; HSAN5; MGC161426; MGC161428; nerve growth factor; nerve growth factor (beta polypeptide); nerve growth factor, beta; nerve growth factor, beta polypeptide; nerve growth factor, beta subunit; NGF; NGF b; NGF β; Ngfb; NGFbeta; NGFβ; β nerve growth factor; β NGF; βNGF | |
NGF | |
Unconjugated | |
SSSHPIFHRG EFSVCDSVSV WVGDKTTATD IKGKEVMVLG EVNINNSVFK QYFFETKCRD PNPVDSGCRG IDSKHWNSYC TTTHTFVKAL TMDGKQAAWR FIRIDTACVC VLSRKAVRRA | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |