Learn More
Invitrogen™ Humanes Apolipoprotein A4, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1279
Beschreibung
ApoA4 synthetisches Peptid, PEP-1279, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Apolipoprotein A4 überein. PEP-1279 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-21165 verwendet werden.
Spezifikation
337 | |
gereinigt | |
Human Apolipoprotein A4 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P06727 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
APOA4 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AB4642147 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.