Learn More
Invitrogen™ Humanes Amyloid-Vorläuferprotein, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0851
Artikelnummer. 15399080
  • 183.00 CHF / 50 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
APP Synthetisches Peptid, PEP-0851, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem APP überein. PEP-0851 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20737 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
351
gereinigt
Amyloid-Vorläuferprotein, human
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P05067
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
SPEZIAL
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes Amyloid-Vorläuferprotein, synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg