Learn More
Invitrogen™ Humanes AID, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ Artikelnummer.: 15216359
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ Humanes AID, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15216359
50 μg, 50 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 15216359
Marke: Invitrogen™ PEP0131
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Synthetisches Peptid
AID Synthetisches Peptid, PEP-0131, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem AIDPEP überein. PEP-0131 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20012 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 57379
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9GZX7
Gebräuchliche Bezeichnung Human AID
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol AICDA
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes AID, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ >