Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ SCRAPER,PP,TRIANGULAR
Dieser Kunststoffschaber verfügt über eine starre, meißelartige, dreieckige Klinge, die konisch ist
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F36820-0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lässt sich zu einer Breite von 11.1 cm (4⅜ Zoll) auffächern
- Der Griff sorgt für eine bequeme und sichere Griffigkeit
- Hergestellt aus weißem Polypropylen, das den FDA-Anforderungen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika entspricht
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Dreieckiger Schaber | |
Autoklavierbar | |
Natürlich | |
24,8 cm | |
11,1 cm |
Kunststoff | |
Weiß | |
9.75 Zoll | |
24,8 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ SCRAPER,PP,TRIANGULAR > Grifflänge: 24.8 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur