Learn More
Herka™ Hubbard™ Pyknometer aus Borosilikatglas
Entwickelt für die Bestimmung und den Vergleich von Dichte- oder relativen Dichtewerten. HERKA™ Hubbard™ Pyknometer aus Borosilikatglas eignet sich zur Verwendung mit Flüssigkeiten oder Feststoffen.
Marke:  Herka™ A1858300
Artikelnummer. 11900657
  • 113.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Flüssigkeiten oder Feststoffen
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
30 ml
Borosilikatglas
Messung von Dichte und spezifischem Gewicht
Name des Produkts
Herka™ Hubbard™ Pyknometer aus Borosilikatglas > Kapazität: 30 ml