Learn More
Fisherbrand™ Kreuzförmige Rührstäbe
Bietet besonders bei niedrigen Drehzahlen ein sehr stabiles Rühren. Fisherbrand™ kreuzförmige Rührstäbe werden isostatisch aus reinem, von der FDA zugelassenem, PTFE-Kunststoff geformt.
13.05 CHF - 28.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10313362
|
Fisherbrand™
001.2303 |
37 mm | 70 mm | 37 mm |
13.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16215791
|
Fisherbrand™
001.2301 |
27 mm | 45 mm | 27 mm |
28.75 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Garantiert inert und auslaufsicher
- Erhältlich mit Alnico V- oder Seltenerdmagneten
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Bestellinformation
Abmessungen L x B
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Je 1 |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |