Learn More
Electrothermal™ HT9 Serie Heizbänder aus Glasfaser
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen. Electrothermal™ HT9 Serie Glasfaser-Heizbänder können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
Marke:  Electrothermal™ 36220-12
473.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11941721
  • 780.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen.Electrothermal™ Glasfaser-Heizbänder der HT9-Serie können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
  • Hergestellt aus einem Element, das auf einen Glasfaserkern gewickelt und mit einem geflochtenen Glasfaser-Außenmantel und einem geflochtenen Erdungskabel (Masse) unter dem Außenmantel bedeckt ist.
  • Erhältlich in verschiedenen Längen für eine Vielzahl von Temperaturen bis zu 450 °C.
  • Die Verwendung eines Strom- oder Temperaturreglers wird empfohlen. (Das Steuergerät benötigt eine feste Verkabelung zum Heizband – Anweisungen finden Sie unter Downloads).
  • Empfohlen für Anwendungen mit hoher Wattleistung
  • Das Kabel wird um das zu erhitzende Röhrchen gewickelt, um eine Flächenleistungsdichte von bis zu 0.62 W/cm² zu erreichen
  • Lineare Belastung: 164 W/m (50 W/Fuß)
  • Isolierte, nicht beheizte, flexible Leitung an jedem Ende (9 cm)
  • Ungefähre Breite von 25 mm
  • Nur für den Gebrauch bei trockenen Bedingungen.
  • Die Verwendung von MC227 1-Weg-Regler, MC228X1 1-Weg-Regler oder MC810B digitaler Regler wird empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
488 cm
800 W
450 °C
230 V
25 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ HT9 Serie Heizbänder aus Glasfaser >