Learn More
Electrothermal™ HT9 Serie Heizbänder aus Glasfaser
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen. Electrothermal™ HT9 Serie Glasfaser-Heizbänder können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
Marke:  Electrothermal™ 36220-06
260.15 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532734
  • 404.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzeugt Wärme für Säulen, Rohre, Ventile und Transferleitungen, insbesondere wenn diese Anwendungen überwacht werden müssen.Electrothermal™ Glasfaser-Heizbänder der HT9-Serie können sowohl auf Metallrohre als auch auf Glaswaren aufgebracht werden.
  • Hergestellt aus einem Element, das auf einen Glasfaserkern gewickelt und mit einem geflochtenen Glasfaser-Außenmantel und einem geflochtenen Erdungskabel (Masse) unter dem Außenmantel bedeckt ist.
  • Erhältlich in verschiedenen Längen für eine Vielzahl von Temperaturen bis zu 450 °C.
  • Die Verwendung eines Strom- oder Temperaturreglers wird empfohlen. (Das Steuergerät benötigt eine feste Verkabelung zum Heizband – Anweisungen finden Sie unter Downloads).
  • Empfohlen für Anwendungen mit hoher Wattleistung
  • Das Kabel wird um das zu erhitzende Röhrchen gewickelt, um eine Flächenleistungsdichte von bis zu 0.62 W/cm² zu erreichen
  • Lineare Belastung: 164 W/m (50 W/Fuß)
  • Isolierte, nicht beheizte, flexible Leitung an jedem Ende (9 cm)
  • Ungefähre Breite von 25 mm
  • Nur für den Gebrauch bei trockenen Bedingungen.
  • Die Verwendung von MC227 1-Weg-Regler, MC228X1 1-Weg-Regler oder MC810B digitaler Regler wird empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
183 cm
300 W
450 °C
230 V
25 mm
Name des Produkts
Electrothermal™ HT9 Serie Heizbänder aus Glasfaser >