Learn More
HspA6 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-97536CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HspA6 Polyclonal antibody specifically detects HspA6 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
HspA6 | |
Polyclonal | |
PBS | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
3310 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG |
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
CoraFluor 1 | |
heat shock 70 kDa protein 6, Heat shock 70 kDa protein B', heat shock 70kD protein 6 (HSP70B'), heat shock 70kDa protein 6 (HSP70B'), HSP70B' | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HspA6 fragment. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HspA6 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur