Learn More
IKA™ HS 260 Regelung
GREENER_CHOICE
Kompakter, flacher Schüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.
4085.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich 10 bis 300 U/min
Spannung 100/120 V, 220/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 50°C
Produkttyp Reciprocating Shaker
Frequenz 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16238121
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0003066703
CH Plug
4085.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Die digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitfunktion und Betriebsarten.
  • Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
  • Mit integrierter Endpunktpositionierung (für automatisierte robotergesteuerte Probenahme)
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft™ Software gesteuert und dokumentiert werden.
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 300 U/min
5°C bis 50°C
50/60 Hz
LCD
100/120 V, 220/240 V
Reciprocating Shaker
420 x 360 x 100 mm
1 bis 599 min